57326-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Sinônimo(s):
StableFlex™ SPME fiber, manual, w/65um PDMS-DVB coating, pk 3
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, StableFlex, for use with manual holder
Materiais
StableFlex fiber
plain pink hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57326-U | 4061835552894 |