57362-U
SPME Fiber Assortment Kit
DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 100 μm (PDMS), 50 μm (DVB layer in DVB/CAR/PDMS), 30 μm (CAR/PDMS layer in DVB/CAR/PDMS), 85 μm (CAR/PDMS)
Sinônimo(s):
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME fiber assortment kit 5, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiais
assorted colors hub
fused silica fiber
tamanho da agulha
23 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
30 μm (CAR/PDMS layer in DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer in DVB/CAR/PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Componentes
- 65μm PDMS/DVB coating
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating
- 85μm Carboxen/PDMS coating
- 100μm PDMS coating
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)