57320-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Sinônimo(s):
SPME Assortment Kit 2, Manual Version
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME fiber assortment kit 2, for use with manual holder, needle size 24 ga
Materiais
assorted colors hub
fused silica fiber
tamanho da agulha
24 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85μm Polyacrylate coating
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)