57300-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS)
Sinônimo(s):
Montagem de fibra PDMS SPME
About This Item
Produtos recomendados
product name
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS), df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
Materiais
fused silica fiber
plain red hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
609.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
321 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.
Protocolos
Rapid, easy, sensitive method for the anaysis of PAEs, using LLE and direct immersion SPME, demonstrated good accuracy, repeatability, linearity and LOQ.
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.