57308
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS)
df 30 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica fiber
plain yellow hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
30 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
609.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
321 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)