57342-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Sinônimo(s):
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiais
fused silica fiber
plain red hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57342-U | 4061835515172 |