Documentos Principais
57341-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Sinônimo(s):
Montagem de fibra PDMS SPME
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiais
fused silica fiber
plain red hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 ×  ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este é um produto com tecnologia de microextração em fase sólida (SPME). A SPME é uma das tecnologias mais ecológicas para a preparação de amostras, pois é uma tecnologia de extração sem solventes e as fibras da SPME são reutilizáveis e geram o mínimo possível de resíduos, alinhando-se assim com os princípios de "Prevenção de Resíduos" e "Solventes e Auxiliares Mais Seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
Voláteis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elvira M Gaspar et al.
Journal of chromatography. A, 1216(14), 2749-2756 (2008-11-28)
The gas chromatographic profiles of exhaled air from lung cancer patients have been investigated. The breath from healthy volunteers, smokers and non-smokers, and lung cancer patients without treatment and under radio and/or chemotherapy, was collected using Tedlar bags. Different profiles
Belinda Vallejo-Cordoba et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(18), 5567-5571 (2004-09-18)
Solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography were used for tequila volatile characterization and ethyl ester quantitation. Several factors determined the differences in tequila volatile profiles obtained by the SPME technique, namely, sampling mode, fiber coating, and fiber exposure time.
Hans-Georg Schmarr et al.
Journal of chromatography. A, 1226, 96-102 (2011-11-08)
This work describes the development of a trace level (<1 ngL(-1)) analysis of haloanisoles in complex wine matrix. The suggested method involves sample preparation based on solid phase extraction, a clean-up to remove acidic compounds, concentration of the haloanisole fraction
David Arroyo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(28), 4487-4497 (2011-06-04)
An experimental design optimization is reported of an analytical procedure used in the simultaneous determination of seven non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in bovine milk by gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). This analytical procedure involves a solid-phase microextraction (SPME)
A Jiménez et al.
Journal of chromatography. A, 1028(2), 321-324 (2004-03-09)
Solid-phase microextraction was used as a technique for headspace sampling of extra virgin olive oil and virgin olive oil samples with different off-flavours. A 100 microm coated polydimethylsiloxane fiber was used to extract volatile aldehydes, the sampling temperature was 45
Global Trade Item Number
SKUGTIN
57341-U4061835515165