57289-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 30 μm (PDMS)
Sinônimo(s):
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS), df 30 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiais
fused silica fiber
plain yellow hub
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
Características e benefícios
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
609.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
321 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)