57345-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Sinônimo(s):
SPME FIBER 23GA PK3,AUTO, W/65UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Produtos recomendados
product name
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiais
fused silica fiber
plain blue hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.