57291-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
Sinônimo(s):
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS), df 7 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiais
fused silica fiber
plain green hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
Características e benefícios
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)