Documentos Principais
57347-U
Supelco
Suporte de fibra para SPME
greener alternative
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2
Sinônimo(s):
Solid Phase Microextraction Fiber Holder
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Nível de qualidade
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
O suporte protege a fibra revestida e controla a exposição da fibra durante a adsorção e dessorção do analito. O suporte é reutilizável indefinidamente e aceita o conjunto substituível de fibra. Usuários novos devem encomendar o suporte e um conjunto de fibra.
Suporte de fibra para amostragem manual
Um guia de profundidade ajustável posiciona a fibra para amostragem e para posicionamento correto na zona aquecida da porta de injeção de GC. A fibra pode ser travada na posição exposta.
Suporte de fibra para amostragem automática ou análise por HPLC
Use este suporte de fibra com um amostrador automático Varian 8100/8200 ou com nossa interface de SPME/HPLC. É necessário um kit de upgrade para SPME para operação com o Amostrador automático Varian. Entre em contato com a divisão de instrumentos da Varian (Varian Instrument Division) para obter informações sobre os requisitos do sistema.
Suporte de fibra para CTC CombiPAL/CombiPAL-xt e Gerstel MPS2
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Aplicação
  • Surface characterization of commercial fibers for solid-phase microextraction and related problems in their application.: This article provides a comprehensive analysis of the surface properties of various commercial SPME fibers, including those used in SPME Fiber Holders. The study identifies potential issues related to the application of SPME in analytical chemistry, particularly focusing on how these fibers interact with different analytes and solvents. This information is crucial for chemists looking to optimize their SPME techniques for more accurate and reliable sample analysis (Haberhauer-Troyer et al., 2000).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Artigos
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
Protocolos
Determination of Headspace Volatiles in Distilled Spirits Using SPME Coupled to GC
Bisphenol A (BPA) is suspected to be an endocrine disruptor. Regulations on specific migration limits (SML) from food contact materials are getting tighter (EU 2018/213) requiring more sensitive determinations. An overcoated SPME fiber provides the durability necessary for direct immersion into foods such as canned soup and pumpkin, allowing for low level analysis of BPA via SPME-GC-MS/MS.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
GC/MS/MS Analysis of Bisphenol A (BPA) in a Fruit Flavored Energy Drink on the SLB-PAHms Column After SPME Using an Overcoated SPME Fiber
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
57347-U4061835511631