Key Documents
57331
Supelco
Suporte de fibra para SPME
greener alternative
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
O suporte protege a fibra revestida e controla a exposição da fibra durante a adsorção e dessorção do analito. O suporte é reutilizável indefinidamente e aceita o conjunto substituível de fibra. Usuários novos devem encomendar o suporte e um conjunto de fibra.
Suporte de fibra para amostragem manual
Um guia de profundidade ajustável posiciona a fibra para amostragem e para posicionamento correto na zona aquecida da porta de injeção de GC. A fibra pode ser travada na posição exposta.
Suporte de fibra para amostragem automática ou análise por HPLC
Use este suporte de fibra com um amostrador automático Varian 8100/8200 ou com nossa interface de SPME/HPLC. É necessário um kit de upgrade para SPME para operação com o Amostrador automático Varian. Entre em contato com a divisão de instrumentos da Varian (Varian Instrument Division) para obter informações sobre os requisitos do sistema.
Suporte de fibra para CTC CombiPAL/CombiPAL-xt e Gerstel MPS2
Informações legais
CombiPAL is a trademark of CTC Analytics
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)