57550-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS), 30 μm (CAR/PDMS
Sinônimo(s):
StableFlex SPME Fiber Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME StableFlex™ fiber assortment kit, for use with manual holder
Materiais
StableFlex fiber
assorted colors hub
tamanho da agulha
24 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (PA)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)