57325-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Sinônimo(s):
SPME ASSORTMENT KIT 4, AUTOMATED
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME fiber assortment kit 4, for use with autosampler, size 24 ga
Materiais
assorted colors hub
fused silica fiber
Nível de qualidade
tamanho
24 ga
descrição
SPME Assortment Kit 4
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Comprimento
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Aplicação
Componentes
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.