57287-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Sinônimo(s):
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME fiber assortment kit 4, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiais
assorted colors hub
fused silica fiber
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Componentes
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)