57551-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS), 50/30 μm (DVB/CAR
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME StableFlex™ fiber assortment kit, needle size 24 ga, for use with autosampler
Materiais
StableFlex fiber
assorted colors hub
tamanho da agulha
24 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Aplicação
Componentes
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57551-U | 4061832628240 |