Documentos Principais
57299-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinônimo(s):
Montagem de fibra DVB/CAR/PDMS SPME
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Conjunto de fibras para SPME de divinilbenzeno-carboxeno-polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS), 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Materiais
StableFlex fiber
notched gray hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pk of 3
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
2 cm
Grupo ativo da matriz
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Conjuntos de fibras de SPME podem ser reutilizados para até 100 análises ou mais, dependendo da aplicação e do cuidado que recebem. Para reutilizar, basta condicionar com calor antes e depois de cada análise. Um solvente pode ser usado para aplicações de HPLC ou quando o calor não limpar a fibra suficientemente. Cada conjunto tem um eixo codificado por cor ou indentado para indicar o tipo de revestimento na fibra. As moléculas menores ficam retidas nos poros das fibras que contêm adsorventes no revestimento, como partículas de divinilbenzeno, carboxeno.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este é um produto com tecnologia de microextração em fase sólida (SPME). A SPME é uma das tecnologias mais ecológicas para a preparação de amostras, pois é uma tecnologia de extração sem solventes e as fibras da SPME são reutilizáveis e geram o mínimo possível de resíduos, alinhando-se assim com os princípios de "Prevenção de Resíduos" e "Solventes e Auxiliares Mais Seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Características e benefícios
Desenvolvido para uso com o sistema de vedação Merlin Microseal; pode ser usado com outros sistemas sem septo.
Outras notas
O aspecto pode variar. Pode haver manchas mais escuras visíveis na fibra, mas elas não afetam o desempenho.
Nota de rodapé
Revestimento ligado a um núcleo de sílica fundida flexível, gerando um revestimento mais adequado em uma fibra menos quebrável. Pode haver uma pequena diferença na seletividade de extração em comparação ao mesmo revestimento em um núcleo de sílica fundida padrão. O conjunto de fibras de 2 cm não contém mola.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
57299-U4061835552818