57303
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica fiber
plain green hub
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)