57305
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de poliacrilato (PA)
df 85 μm(PA, for use with autosampler, needle size 24 ga
Sinônimo(s):
SPME FIBER PK/3 (Varian® A.S.),W/85UM POLYACRYLATE COATING
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica fiber
plain white hub
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pack of 3
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PA coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Conteúdo relacionado
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.