Key Documents
57304
Supelco
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de poliacrilato (PA)
greener alternative
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
Sinônimo(s):
FIBRA PARA SPME 3/EMBALAGEM (MANUAL), L/85 UM, REVESTIMENTO EM POLIACRILATO
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Materiais
fused silica fiber
plain white hub
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pack of 3
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PA coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
A técnica de microextração em fase sólida pode ser usada para a análise por GC/MS. Ela ajuda a simplificar e acelerar o preparo de amostras. Também reduz a necessidade de solvente para a extração. O poliacrilato é usado como fase estacionária na extração de inseticidas.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este é um produto com tecnologia de microextração em fase sólida (SPME). A SPME é uma das tecnologias mais ecológicas para a preparação de amostras, pois é uma tecnologia de extração sem solventes e as fibras da SPME são reutilizáveis e geram o mínimo possível de resíduos, alinhando-se assim com os princípios de "Prevenção de Resíduos" e "Solventes e Auxiliares Mais Seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
O conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de poliacrilato (PA) foi usado para amostragem manual durante a SPME de inseticidas em amostras de água, clorofenóis em chorume de aterros, extração por imersão em headspace e para a extração de ácidos graxos livres.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Eranda Wanigasekara et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 396(1), 511-524 (2009-11-20)
Four new ionic liquids (IL) were prepared and bonded onto 5-microm silica particles for use as adsorbent in solid-phase microextraction (SPME). Two ILs contained styrene units that allowed for polymerization and higher carbon content of the bonded silica particles. Two
R N Pereira et al.
Journal of dairy science, 91(8), 2925-2937 (2008-07-25)
The disruption of the milk fat globule membrane can lead to an excessive accumulation of free fatty acids in milk, which is frequently associated with the appearance of rancid flavors. Solid-phase microextraction and gas chromatography techniques have been shown to
D Lambropoulou et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 368(6), 616-623 (2001-03-07)
Two methods for the analysis of ten organophosphorus insecticides in natural waters using solid phase extraction disks containing C18 and SDB and solid phase microextraction fibers containing polyacrylate (PA) are developed. Bromophos ethyl, bromophos methyl, dichlofenthion, ethion, fenamiphos, fenitrothion, fenthion
Solid phase microextraction sampling and gas chromatography/mass spectrometry for field detection of the chemical warfare agent O-ethyl S-(2-diisopropylaminoethyl) methylphosphonothiolate (VX).
Hook, Gary L., et al.
Journal of Separation Science, 26, 1091-1096 (2003)
R Baciocchi et al.
Journal of chromatography. A, 911(1), 135-141 (2001-03-28)
An extraction method for the determination of phenols in contaminated soils, based on the application of solid-phase microextraction (SPME) coupled with GC-flame ionization detection analysis, was developed and tested. This method was developed using a natural soil spiked with phenol
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protocolos
GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity®-1 after SPME using 85 µm Polyacrylate Fiber
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMostrar mais