2633905
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
Produtos recomendados
descrição
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
embalagem
pkg of 5 ea
C × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
2633905 | 4061833407066 |