51724-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express ES-Cyano, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
80 °C temp. range
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
área da superfície
120 m2/g
Impurezas
<5 ppm (metals)
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
phase, diisopropyl-cyanopropylsilane
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
1-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)