Documentos Principais
Z227323
Supelco® Precolumn Filter
Direct-connect, PEEK
Sinônimo(s):
TM=["Supelco"] Guard Column Filter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
PEEK
descrição
starter kit
Parâmetros
100 °C max. temp.
5000 psi max. pressure
furo
0.015 in.
Descrição geral
Direct-connect; protects analytical and guard columns. Our precolumn filter can be connected directly, hand-tightened, into any HPLC column or guard column that has Valco-compatible end fittings. PEEK cap and body, 2 μm stainless steel frit. For a metal-free system, order PEEK (biocompatible) replacement frits (57430-U).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
parte de substituição
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
EXP® Pre-Column Filter holder with EXP titanium hybrid ferrule, pack of 1 sets
51163-U
EXP® Pre-Column Filter