59269
SSI™ High Pressure Precolumn Filter
10-32 Valco compatible thread
Sinônimo(s):
COLUMN PREFILTER, CPI FITTING,0.5UM, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
conector
10-32 Valco compatible thread
Descrição geral
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
Informações legais
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CDS000559-1G | 4061825968230 |
59269 | 4061833507681 |