803410
Low Dead Volume (0.5 μm) HPLC PreColumn Filter
Stainless Steel Frit, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit, pkg of 1 ea
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 03410
técnica(s)
HPLC: suitable
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
803410 | 4061833397398 |