59037
Column Frits
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
Sinônimo(s):
0.5 μm pores
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Produtos recomendados
descrição
for Conventional Column Hardware (compression style)
embalagem
pkg of 10 ea
Diâmetro
1/8 in.
espessura
0.039 in.
tamanho de poro
0.5 μm
Descrição geral
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)