Documentos Principais
59272
Filter Element for SSI Filter Unit
Precolumn, pore size 2.0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 10 ea
tamanho de poro
2.0 μm
Descrição geral
Select 0.5 μm or 2.0 μm stainless steel filter elements for your SSI High Pressure Filter Unit.
Informações legais
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)