Documentos Principais
59271
SSI High Pressure Precolumn Filter
10-32 Waters thread
Sinônimo(s):
COLUMN PREFILTER,WATERS FITTING, 0.5UM, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
embalagem
pkg of 1 ea
conector
10-32 Waters thread
Descrição geral
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
Componentes
nuts and ferules for 1/16 in. tubing included
Informações legais
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)