Key Documents
Z290874
Frit for Supelco® Filter
stainless steel, pore size 0.5 μm, pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 5 ea
tamanho de poro
0.5 μm
Aplicação
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5