Documentos Principais
55081
Frits for Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
PEEK
embalagem
pkg of 10 ea
tamanho de poro
2.0 μm
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)