Documentos Principais
14274
Supelco
Acetonitrile solution
with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.03
Nome do produto
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
Formulário
liquid
Nível de qualidade
qualidade
tested for UHPLC-MS
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.0001% non-volatile
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤2.0% water
≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
transmitância
254 nm, ≥90%
traços de cátion
Ca: ≤0.25 mg/kg
K: ≤0.25 mg/kg
Mg: ≤0.25 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Gradiente UHPLC
≤2 mAU at 254 nm (peak)
≤30 mAU at 254 nm (drift)
adequação
passes test for UHPLC-MS
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Acetonitrile with ammonium acetate may be used as a mobile phase in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) assay for the simultaneous quantitative analysis of synthetic corticosteroids like beclomethasone dipropionate, betamethasone, budesonide, dexamethasone, fludrocortisone, flunisolide, fluorometholone, fluticasone propionate, megestrol acetate, methylprednisolone, prednisolone, prednisone, triamcinolone, and triamcinolone acetonide.
Embalagem
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Metanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.06035
Metanol
Formiato de amônio eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%
Supelco
70221
Formiato de amônio
Acetonitrilo suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34851
Acetonitrilo
Acetonitrilo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrilo
Quantitative, highly sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for detection of synthetic corticosteroids.
Taylor RL
Clinical Chemistry, 50 (12), 2345-2352 (2004)