W502200
Phytol
≥97%, FG
Sinônimo(s):
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; floral
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
chave InChI
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Aplicação
- Zein/fucoidan-coated phytol nanoliposome: preparation, characterization, physicochemical stability, in vitro release, and antioxidant activity.: This article explores the development of phytol-loaded nanoliposomes, evaluating their stability, release profile, and antioxidant activity, demonstrating their potential in pharmaceutical applications (Chen et al., 2024).
- Ethanolic extract of Euphorbia royleana Boiss. reduces metastasis of breast cancer cells and inhibits tumor progression in vivo.: This research demonstrates the anti-cancer properties of Euphorbia royleana, with phytol identified as one of the active compounds contributing to the inhibition of cancer cell metastasis and tumor progression (Gull et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
187 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W502200-100G | 4061837846977 |
W502200-1KG | 4061837542114 |
W502200-4KG | 4061837846984 |
W502200-SAMPLE | 4061837847004 |