Key Documents
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H42O2
Número CAS:
Peso molecular:
338.57
Número FEMA:
4197
Número MDL:
Número de Flavis:
09.691
grau
FG
Halal
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; waxy; fruity
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
chave InChI
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3