Key Documents
8.22051
Sigma-Aldrich
1-Eicosanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Eicosanol, Arachyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)19OH
Número CAS:
Peso molecular:
298.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
211-119-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
245 °C
kinematic viscosity
8 cSt(80 °C)
pf
65 °C
temperatura de transição
flash point 195 °C
densidade
0.911 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
381.2 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
194 °C - open cup