Key Documents
8.22047
Sigma-Aldrich
1-Docosanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Docosanol, Behenyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H46O
Número CAS:
Peso molecular:
326.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
211-546-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
solid
pb
180 °C/0.3 hPa
pf
68-71 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
chave InChI
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C