PHR2264
Docosanol (n-Docosanol)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-Docosanol, Behenyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
docosanol
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
p.e.
180 °C/0.22 mmHg (lit.)
pf
65-72 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
chave InChI
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)