Documentos Principais
8.07680
Sigma-Aldrich
Stearyl alcohol
for synthesis
Sinônimo(s):
Stearyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H38O
Número CAS:
Peso molecular:
270.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-017-6
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
scales
temperatura de autoignição
230 °C (DIN 51794)
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
p.e.
330-360 °C/1013 hPa
pf
55-60 °C
temperatura de transição
flash point 195 °C
densidade
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
chave InChI
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
195 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Cetyl alcohol analytical standard
Supelco
68824
Cetyl alcohol
1-Hexadecanol 95%
Sigma-Aldrich
H6800
1-Hexadecanol
Brij&#174; S20
Sigma-Aldrich
P4019
Brij® S20
1-Docosanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22047
1-Docosanol
Oleyl alcohol technical grade, 85%
Sigma-Aldrich
369314
Oleyl alcohol
Oleyl alcohol &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
O8880
Oleyl alcohol