PHR1133
Cetyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. C0990000
traceable to USP 1103003
densidade de vapor
8.34 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 43 °C)
família API
cetyl alcohol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
483 °F
Lim. expl.
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)