H6800
1-Hexadecanol
95%
Sinônimo(s):
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.34 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Ensaio
95%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
483 °F
Lim. expl.
8 %
p.e.
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 1-Hexadecanol can be used as a reactant in the synthesis of self-assembled m-diethynylbenzene macrocycles (DBMs), water-soluble pillar[6]arene for controllable drug release and poly(ethylene glycol)-based polymer for intracellular delivery of anticancer drugs.
- It is used in building the template for sol-gel synthesis of mesoporous silicates.
- It can be employed in the synthesis of anionic gemini surfactants which also exhibit antibacterial and antifungal activities.
- High-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol can be used as phase change materials (PCM) for thermal energy storage.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?