O709
1-Octadecanol
95%
Sinônimo(s):
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.3 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 38 °C)
Ensaio
95%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
~8 %
p.e.
210 °C/15 mmHg
pf
56-59 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
chave InChI
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 1-Octadecanol is used in the synthesis of O-octadecyl-S-trifluorothiolcarbonate, which is a storable crystalline source of trifluoromethanethiol.
- It can be used to improve solution processability of conjugated polymers used in the organic electronic applications.
- It induces hydrophobicity to the amphiphiles used in the drug and gene delivery.
- It is also employed in the synthesis of solid-liquid phase change materials (PCMs), surfactant and stabilizers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
195 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?