185388
1-Tetradecanol
97%
Sinônimo(s):
Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.4 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
489 °F
p.e.
289 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.00013 g/L at 23 °C
chloroform: soluble 10%
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
chave InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?