258741
1-Hexadecanol
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
8.34 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 43 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
483 °F
Lim. expl.
8 %
dilution
(for general lab use)
p.e.
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 100 mL/mL, clear to very slightly hazy, colorless
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (±)-2-methoxyheptadecanoic acid (fatty acid)
- high-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol, novel organic phase change material for thermal energy storage
- hexadecane (alkane) in the presence of membrane fraction of Vibrio furnissii M1
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?