87158
1-Tetradecanol
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.4 (vs air)
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
489 °F
p.e.
289 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
38-39 °C
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
chave InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)