126799
1-Dodecanol
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.4 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
solid or liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
4 %
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
260-262 °C (lit.)
pf
22-26 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 1 g/L at 23 °C
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup