443816
1-Dodecanol
ACS reagent, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
7.4 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid or liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
4 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.05% water
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
260-262 °C (lit.)
pf
22-26 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 1 g/L at 23 °C
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Monododecyl glyceryl ethers via etherification by reacting with glycerol in the presence of 10mol% of 1-bromododecane.
- ω- and (ω-1)-Hydroxy derivatives via hydroxylation reaction catalyzed by frog liver microsomes.
- Dodecanal via oxidation in the presence of sodium bromate and ruthenium catalyst.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?