241695
1-Heptadecanol
98%
Sinônimo(s):
Heptadecyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16OH
Número CAS:
Peso molecular:
256.47
Beilstein:
1702195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
51-55 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
chave InChI
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The polymorphism of 1-heptadecanol was studied by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffraction, Raman scattering and infrared spectroscopy (IR).
Aplicação
- Antidandruff activity and chemical constituents of the leaves of Betula cylindrostachya Lindl. ex Wall: This study highlights the isolation of 1-heptadecanol among other compounds from the leaves, identifying its potential in antidandruff applications (C Singla, M Ali, 2018).
- Preparation of Sodium Heptadecyl Sulfate (Tergitol-7i): Describes the synthesis process of sodium heptadecyl sulfate from 1-heptadecanol, underlining its importance in industrial applications (BA Banasik, M Samadpour, 2017).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Polymorphism of n-alkanols: 1-Heptadecanol, 1-octadecanol, 1-nonadecanol, and 1-eicosanol.
Chemistry of Materials, 14(2), 508-517 (2002)