258768
1-Octadecanol
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 38 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
~8 %
p.e.
170-171 °C/2 mmHg
pf
56-59 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
chave InChI
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
195 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?