U1001
1-Undecanol
97%
Sinônimo(s):
Alcohol C11, Undecyl alcohol
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
146 °C/30 mmHg (lit.)
pf
11 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
chave InChI
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can be also used as a solvent in homogeneous liquid-liquid microextraction method.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?