W309702
Undecyl alcohol
97%, FG
Sinônimo(s):
1-Undecanol, Alcohol C11, Undecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
146 °C/30 mmHg (lit.)
pf
11 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fresh; waxy; soapy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
chave InChI
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W309702-1KG | |
W309702-1KG-K | 4061837800757 |
W309702-4KG | |
W309702-4KG-K | 4061837800764 |
W309702-8KG | |
W309702-8KG-K | 4061837800771 |
W309702-SAMPLE | |
W309702-SAMPLE-K | 4061837520136 |