Documentos Principais
289485
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexanol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol, Nonylol, i-Nonyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
193-194 °C (lit.)
densidade
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A dermatologic and toxicologic analysis of 3,5,5-trimethyl-1-hexanol (when used as a fragrance ingredient) was reported.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48 Suppl 4, S47-S50 (2010-08-13)
A toxicologic and dermatologic review of 3,5,5-trimethyl-1-hexanol when used as a fragrance ingredient is presented. 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a member of the fragrance structural group branched chain saturated alcohols. The common characteristic structural elements of the alcohols with saturated branched chain